missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HGD, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16159254
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μL
Packungsgröße:
50 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16159254 50 μL 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16159254 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. H00003081A01.50uL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant HGD.

Homogentisate 1,2-dioxygenase (HGD) gene mutations are the molecular cause of alkaptonuria, a rare hereditary disorder of the phenylalanine catabolism. The highest expression of HGD is in the prostate, small intestine, colon, and liver. The HGD gene contains 14 exons. Conflicting reports have placed the gene at 3q2, 3q13.3-q21, 3q21-q24, 3q21-q23, or 3q25-q26. [provided by RefSeq

Sequence: CFEKASKVKLAPERIADGTMAFMFESSLSLAVTKWGLKASRCLDENYHKCWEPLKSHFTPNSRNPAEPN

Spezifikation

Antigen HGD
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant HGD.
Zusammensetzung 50% glycerol
Gen HGD
Gen-Zugriffsnummer NM_000187
Gen-Alias AKU/HGO
Gensymbole HGD
Wirtsspezies Mouse
Immunogen HGD (NP_000178, 377 a.a. ∽ 445 a.a) partial recombinant protein with GST tag.
Menge 50 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3081
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Antisera
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.