missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD25 Mouse anti-Human, Brilliant Violet 510, Clone: 2A3, BD Optibuild™

Artikelnummer. 15876569
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15876569 50 μg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15876569 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 740198

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

The 2A3 monoclonal antibody specifically binds to human CD25, the low-affinity alpha subunit of the Interleukin-2 Receptor (IL- 2Rα). CD25 associates with CD122 (IL-2Rβ chain) and CD132 (common γchain or γc) to form the high-affinity signal-transducing IL -2R complex. CD25 is expressed by subsets of thymocytes and peripheral blood lymphocytes including CD4+CD25+ regulatory T cells and memory T cells. CD25 antigen density increases on activated T cells including phytohemagglutinin (PHA)-, concanavalin A (Con A)-, and CD3-activated T lymphocytes. High levels of CD25 can be expressed by T lymphocytes from mixed lymphocyte cultures and by human T-lymphocyte leukemia virus (HTLV)-infected T-lymphocyte leukemia lines, for example, HUT-102. CD25 can also be expressed by activated B cells and macrophages. Recombinant IL-2 blocks the binding of the 2A3 antibody to PHA-activated T lymphocytes.

The antibody was conjugated to BD Horizon™ BV510 which is part of the BD Horizon Brilliant™ Violet family of dyes. With an Ex Max of 405-nm and Em Max at 510-nm, BD Horizon BV510 can be excited by the violet laser and detected in the BD Horizon V500 (525/50-nm) filter set. BD Horizon BV510 conjugates are useful for the detection of dim markers off the violet laser.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD25
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 2A3
Konzentration 0.2mg/mL
Konjugat Brilliant Violet 510
Beschreibung IL-2R; IL2RA; IL-2Rα; TCGFR; TAC antigen; p55
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human Phytohemagglutinin-activated T Cells
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.