Learn More
Mouse anti-Human Lambda Light Chain Secondary Antibody, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen SA119254
119.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11555020
  • 179.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Human Lambda Light Chain Monoclonal antibody specifically detects Human Lambda Light Chain in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Human Lambda Light Chain
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 15mM sodium azide; pH 7.4
Lambda light chains of human immunoglobulin.
100 μg
Secondary
4° C, do not freeze
IgG1
ELISA, Immunocytochemistry, Western Blot
Rs4
Unconjugated
Mouse
sequential chromatography