Learn More
Mouse anti-Human IgM Secondary Antibody, HRP, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen SA135473
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11525070
  • 1182.00 € / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody does not cross react with albumin fractions of human serum, human IgA, human IgG or albumin fractions from other species
Human IgM Monoclonal antibody specifically detects Human IgM in Human samples. It is validated for Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Frozen).
Spezifikation
Spezifikation
Human IgM
Monoclonal
1.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol, 5mg/mL BSA and no preservative; pH 7.5
Purified human IgM.
1 mL
Secondary
-20°C
IgG1
Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Frozen)
ICL-931
HRP
Mouse
Ion-exchange chromatography, Size-exclusion - Gel filtration