missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Borrelia burgdorferi, Mouse, Clone: 5015, Abnova™

Artikelnummer. 16046066
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16046066 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16046066 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. MAB3899.1mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse monoclonal antibody raised against Borrelia burgdorferi.

Spezifikation

Antigen Borrelia burgdorferi
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 5015
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Mouse monoclonal antibody raised against Borrelia burgdorferi.
Verdünnung The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In 100mM PBS, pH 7.2 (0.09% sodium azide)
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Native from Borrelia burgdorferi.
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität Specific for the 28KDa (Osp A) protein of Borrelia burgdorferi.
Inhalt und Lagerung Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.