missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLHL22, Mouse, Clone: 7B10, Abnova™

Artikelnummer. 16020496
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16020496 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16020496 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. MAB10722.100uL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant KLHL22.

Spezifikation

Antigen KLHL22
Anwendungen ELISA, Immunofluorescence, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 7B10
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Mouse monoclonal antibody raised against partial recombinant KLHL22.
Verdünnung ELISA (1:10000) Western Blot (1:500-1:2000) Immunofluorescence (1:200-1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In ascites (0.03% sodium azide)
Gen KLHL22
Gen-Alias KELCHL
Gensymbole KLHL22
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant protein corresponding to human KLHL22.
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84861
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.