missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAT2A, Mouse, Clone: AT3A2, Abnova™

Artikelnummer. 16120820
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16120820 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16120820 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. MAB3213.100uL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse monoclonal antibody raised against full-length recombinant MAT2A.

Spezifikation

Antigen MAT2A
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon AT3A2
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant MAT2A.
Verdünnung The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In PBS, pH 7.4 (0.09% sodium azide)
Gen MAT2A
Gen-Alias MATA2/MATII/SAMS2
Gensymbole MAT2A
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant protein corresponding to full length human MAT2A.
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4144
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Liquid
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.