Learn More
Mouse anti-Rat IgG2c Secondary Antibody, FITC, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen SA125270
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11515050
  • 256.00 € / 125 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
SA1-25270 detects rat IgG2c.
Rat IgG2c Monoclonal antibody specifically detects Rat IgG2c in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
Rat IgG2c
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide
Rat IgG2c (strain LOU/c).
125 μg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.
IgG2a
Flow Cytometry
MARG2c-5
FITC
Mouse
Protein A
RUO
Rat