missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse anti-Rat IgM Heavy Chain Secondary Antibody (MARM-4), DyLight 488, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30229349 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 mL
Packungsgröße:
0.25 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30229349 0.25 mL 0.25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30229349 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP268381G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

IgM Heavy Chain Monoclonal antibody specifically detects IgM Heavy Chain in Rat samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgM Heavy Chain
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon MARM-4
Konjugat DyLight 488
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Constant region of heavy chain of IgM, Ig Mu Chain C Region BOT, Ig Mu Chain C Region GAL, Ig Mu Chain C Region OU, immunoglobulin heavy constant mu, Immunoglobulin mu chain
Wirtsspezies Mouse
Immunogen IR202 rat IgM myeloma protein
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.25 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Gen-ID (Entrez) 3507
Zielspezies Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.