Learn More
Sh3gl1, Mouse, APC, Clone: S51-1, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of Sh3gl1.
Marke:  Abnova MAB11882.100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 16178619
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
Sh3gl1
Monoclonal
APC
Western Blot (1 ug/mL) Immunocytochemistry (0.1-1 ug/mL) Immunofluorescence (1-10 ug/mL) Immunohistochemistry (0.1-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Sh3gl1
Sh3gl1
A synthetic peptide corresponding to amino acids of 287-302 of rat Sh3gl1.
100 μg
Primary
Rat
Liquid
Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
S51-1
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of Sh3gl1.
In PBS, pH 7.4 (50% glycerol, 0.09% sodium azide)
SH3P8
Mouse
Protein G Purification
RUO
81922
Store at 4°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.