Learn More
TXNDC4, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Beschreibung
Sequence: EITSLDTENIDEILNNADVALVNFYADWCRFSQMLHPIFEEASDVIKEEFPNENQVVFARVDCDQHSDIAQRYRISKYPTLKLFRNGMMMKREYRGQRSVKALADYIRQQKSDPIQEIRDLAEITTLDRSKRNIIGYFEQKDSDNYRVFERVANILHDDCAFLSAFGDVSKPERYSGDNIIYKPPGHSAPDMVYLGAMTNFDVTYNWIQDKCVPLVREITFENGEELTEEGLPFLILFHMKEDTESLEIFQNEVARQLISEKGTINFLHADCDKFRHPLLHIQKTPADCPVIAIDSFRHMYVFGDFKDVLIPGKLKQFVFDLHSGKLHREFHHGPDPTDTAPGEQAQDVASSPPESSFQKLAPSEYRYTLLRDRDEL
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TXNDC4 |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Beschreibung | Mouse polyclonal antibody raised against a full-length recombinant TXNDC4. |
| Zusammensetzung | 50% glycerol |
| Gen | TXNDC4 |
| Gen-Zugriffsnummer | BC005374 |
| Gen-Alias | ERP44/KIAA0573 |
| Gensymbole | TXNDC4 |
| Mehr anzeigen |