missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBA6 (FLJ10808), Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™

Artikelnummer. 16138016
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μL
Packungsgröße:
50 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16138016 50 μL 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16138016 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. H00055236A01.50uL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant FLJ10808.

Modification of proteins with ubiquitin (UBB; MIM 191339) or ubiquitin-like proteins controls many signaling networks and requires a ubiquitin-activating enzyme (E1), a ubiquitin conjugating enzyme (E2), and a ubiquitin protein ligase (E3). UBE1L2 is an E1 enzyme that initiates the activation and conjugation of ubiquitin-like proteins (Jin et al., 2007 [PubMed 17597759]).[supplied by OMIM

Sequence: GKEDFTLLDFINAVKEKYGIEPTMVVQGVKMLYVPVMPGHAKRLKLTMHKLVKPTTEKKYVDLTVSFAPDIDGDEDLPGPPVRYYFSHDT

Spezifikation

Antigen UBA6 (FLJ10808)
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant FLJ10808.
Zusammensetzung 50% glycerol
Gen UBA6
Gen-Zugriffsnummer NM_018227
Gen-Alias FLJ10808/FLJ23367/MOP-4/UBE1L2
Gensymbole UBA6
Wirtsspezies Mouse
Immunogen FLJ10808 (NP_060697, 962 a.a. ∽ 1051 a.a) partial recombinant protein with GST tag.
Menge 50 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55236
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Antisera
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.