Learn More
ACROBiosystems Mouse B7-H5 / Gi24 / VISTA Protein, His Tag
423.38 € - 2661.24 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001153044.1
Molekulargewicht 19.7 kDa
Quelle Mouse B7-H5, His Tag (B75-M52H7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 33 - Ala 191 (Accession # Q9D659-1).
Immunogen Phe 33 - Ala 191
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15885977
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
B75-M52H7-100UG
100 μg
423.38 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15895977
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
B75-M52H7-1MG
1 mg
2661.24 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Platelet receptor Gi24, also known as B7-H5 and stress-induced secreted protein-1 (Sisp-1), is a protein that in humans is encoded by the C10orf54 gene, which contains 1 Ig-like (immunoglobulin-like) domain. As for C10orf54 gene, C10orf54 appears to positively interact with BMP-4, potentiating BMP signaling and the transition from an undifferentiated to a differentiated state on ESCs. Human C10orf54 undergoes proteolytic cleavage by MT1-MMP, generating a soluble 30 kDa extracellular fragment plus a 25-30 kDa membrane-bound fragment.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 19.7kDa. The protein migrates as 35-45 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_001153044.1
Mouse B7-H5, His Tag (B75-M52H7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 33 - Ala 191 (Accession # Q9D659-1).
-20°C
B7-H5
Mouse
PBS, pH7.4
HEK293
Immune Checkpoint Proteins
19.7 kDa
Phe 33 - Ala 191
B7-H5,SISP1,Gi24,VISTA
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE