Learn More
Invitrogen™ BAFF R (TNFRSF13C) Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EMTNFRSF13C
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Description
The Mouse BAFF R (TNFRSF13C) ELISA quantitates Ms BAFF R in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms BAFF R. Principle of the method The Mouse BAFF R solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
BCL-2 ist ein wichtiger Regler der Apoptose, der den Zelltod entweder hemmt oder fördert. Die Mitglieder der BCL-2-Familie zeichnen sich außerdem durch Dimerisierung zur weiteren Modulation der Apoptose aus. Bag1 beispielsweise bildet ein Heterodimer mit BCL-2, wodurch die antiapoptotische Wirkung von BCL-2 verstärkt wird. Bax und Bak spielen nachweislich eine entscheidende Rolle bei der Freisetzung von Cytochrom C aus Mitochondrien und leiten so die Apoptose ein. Bax übt eher eine pro-apoptotische Wirkung, als eine anti-apoptotische Wirkung auf Zellen aus. Die konstitutive Expression von BCL2, wie z. B. bei der Translokation von BCL2 zum Locus der schweren Ig-Ketten, gilt als Ursache für follikuläre Lymphome. In den meisten follikulären Lymphomen exprimieren neoplastische Keimzentren eine hohe Konzentration von BCL-2 alpha, während die normalen oder hyperplastischen Keimzentren negativ sind. Zwei Transkript-Varianten von BCL-2, die durch alternatives Spleißen entstehen, unterscheiden sich in ihren C-Termini. Die Überexpression von BCL-2 ist mit Krebs bei Menschen wie z. B. B-Zell-Lymphom und Prostatakrebs assoziiert.Specifications
Gehäuse Q9D8D0 | |
28 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
72049 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Immunologie | |
2 bis 8 °C | |
Maus | |
4 Std 45 Min |
28.67 bis 8000 pg/ml | |
28 bis 7,000 pg/ml | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten murinen Zytokinen auf: BTC, C5a, CCL6, CD48, CD6, Chemerin, Clusterin, CXCL15, Cystatin C, DAN, DLL4, EDAR, Endocan, Fetuin A, H60, IL-33, IL-7 R alpha, Kremen-1, Limitin, Lipocalin-2, LOX-1, Marapsin, MBL-2, Meteorin, Nope, NOV, Osteoactivin, OX 40, Ligand, P-Cadherin, Periostin, PlGF-2, Progranulin, Prostasin, Renin 1, Testican 3, TIM-1, TRAIL, Tryptase epsilon | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
2010006P15 Rik, BAFF-R, Baffr, Bcmd, Bcmd-1, Bcmd1, LVIs22 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
2010006P15Rik, BAFF-R, Baffr, Bcmd, Bcmd-1, Bcmd1, Lvis22 | |
1 Std 20 Min |