missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ Mouse (Balb-c) S9 Fractions
Maus (Balb-c) S9-Fraktionen
Marke: Gibco™ BCS9PL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00230kg
Beschreibung
Aus verschiedenen männlichen Balb-c Mäusen hergestellte Leber-S9-Fraktionen.Gesamt-Proteinkonzentration: 20 mg/ml
Wir bieten subzellulare Fraktionen der Leber aus einer Vielzahl von TOX-Arten, einschließlich human, nichtmenschliche Primaten (Javaneraffe und Rhesusaffe), Hund (Beagle), Ratte (Sprague-Dawley), Maus (CD-1 und Balb-c) und Forelle (Oncorhynchus mykiss). Andere Spezies stehen auf Anfrage zur Verfügung.
Nur für Forschungszwecke Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
Verwandter Link
Hier erfahren Sie mehr über unsere Mikrosom- und subzellularen Fraktionen
Spezifikation
20 mg/mL | |
Store between -60°C and -85°C | |
Male | |
S9 Fraction | |
Liver | |
Gibco™ |
Subcellular Fractions | |
Pooled | |
Dry Ice | |
Mouse | |
Frozen | |
1 mL |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.