Learn More
Invitrogen™ BMP-7 Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke:  Invitrogen™ EMBMP7
429.35 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15455183
  • 644.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The Mouse Bone Morphogenic Protein 7 (Ms BMP-7) ELISA quantitates Ms BMP-7 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms BMP-7. Principle of the method The Mouse BMP-7 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Induziert Knorpel- und Knochenbildung. Kann der osteoinduktive Faktor sein, der für das Phänomen der Epithelosteogenese verantwortlich ist. Spielt eine Rolle bei der Calcium-Regulation und der Knochenhomeostase.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P23359
4 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
12162
< 12 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
96 Test-Kit
Entwicklung
2 bis 8 °C
Maus
4 Std 45 Min
4.096 bis 1000 pg/ml
4 bis 1,000 pg/ml
Biotin
Zytokine und Rezeptoren
Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt murines und humanes BMP-7. Andere Arten wurden nicht bestimmt.
Maus
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
OP1
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
RP23-188A4.1, OP1
1 Std 20 Min