Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Brain Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Artikelnummer. 18730844 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
18730844 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18730844 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NB82059657
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
The Mouse Brain Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from mouse. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation, SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunoprecipitation, SDS-Page, Western Blot
Tissue Brain
Menge 1 mg
Lagerungspuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Reinheit Protein
Testspezifität Total Protein - Mouse Normal Tissue: Brain
Zelluläre Fraktion Whole
Gewebezustand Normal
Kreuzreaktivität Maus
Wirtsspezies Mouse
Konzentration 5 mg/mL
Produkttyp Mouse Brain Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Lebensphase Erwachs.
Protein State Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke