Learn More
Invitrogen™ BSSP 4 (PRSS22) Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke:  Invitrogen™ EMPRSS22
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15445323
  • 624.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The Mouse BSSP 4 (PRSS22) ELISA quantitates Ms BSSP 4 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms BSSP 4. Principle of the method The Mouse BSSP 4 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Schneidet bevorzugt das synthetische Substrat H-D-Leu-Thr-Arg-pNA im Vergleich zu tosyl-Gly-Pro-Arg-pNA.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse Q9ER10
60 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
70835
< 12 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
96 Test-Kit
Weitere Untersuchungen
2 bis 8 °C
Maus
4 Std 45 Min
62.5 bis 4000 pg/ml
60 bis 4,000 pg/ml
Biotin
Proteasen, Peptidasen und Inhibitoren
Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt Maus-BSSP-4. Andere Arten wurden nicht bestimmt.
Maus
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
4733401N09Rik, BSSP-4, SP001LA
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
4733401N09Rik, BSSP-4, SP001LA
1 Std 20 Min