Learn More
Proteintech™ Maus-CCL11/Eotaxin ELISA-Kit
Artikelnummer. 16841636 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Zielspezies:
Maus
Packungsgröße:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zielspezies unitSize
16841636 Maus 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16841636 Lieferant Proteintech™ Lieferanten-Nr. KE1004396T
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
KE10043 ist ein Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Das CCL11 ELISA-Kit dient zur Erkennung und Quantifizierung von Proteinkonzentrationen von endogenem CCL11.
  • Der Assay erkennt Maus CCL11. Ein für CCL11 spezifischer Antikörper wurde auf die Mikrotiterplatten vorbeschichtet.
  • Das CCL11-Protein in Proben wird nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper erfasst. Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer Antikörper aus biotinylierten, speziell für Maus CCL11 spezifischen, hinzugefügt, um das erfasste Maus-CCL11-Protein zu erkennen.
  • Für die Signalentwicklung wird Streptavidin-HRP hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz.
  • Eine schwefelsäurehaltige Lösung wird verwendet, um die Farbentwicklung zu stoppen. Die Farbintensität, die proportional zur Menge des gebundenen Proteins ist, kann bei 450 nm gemessen werden, wobei die Korrekturwellenlänge auf 630 nm eingestellt ist.
  • CCL11, auch Eotaxin genannt, wurde ursprünglich als eosinophilenspezifisches Chemoattraktant identifiziert. CCL11 spielt eine zentrale Rolle bei allergischen und nicht-allergischen Entzündungsreaktionen, indem es Immunzellen wie Eosinophile, Basophile und Th2-Lymphozyten rekrutiert.
  • CCL11 bindet sich an die Chemokinrezeptoren CCR2, CCR3 und CCR5, wobei die höchste Affinität zu CCR3 besteht.
  • Hohe CCL11-Werte wurden bei verschiedenen chronischen Entzündungskrankheiten wie allergischer Rhinitis, atopischer Dermatitis, Asthma, Magen-Darm-Erkrankungen und rheumatoider Arthritis beschrieben.
Spezifikation
Zugriffsnummer BC027521
Assay-Bereich 7,8 bis 500 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 2,9 pg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 13485
Nachweisverfahren Sandwich ELISA, Doppelantikörper
Immunassay-Kit-Format Beschichtetes ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Zielspezies Maus
Gen-ID (Entrez) 20292
Wirtsspezies Maus
Immunassay-Kit-Klasse Fest
Interassay-VK < 10 %
Intraassay-VK < 10 %
Versandbedingung Blaues Eis
Lagerungsbedingungen -20 °C° bis +4 °C°
Gesamte Assay-Zeit 4,5 h
UniProt-ID P48298
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Mouse CCL11/Eotaxin ELISA Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine