missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse CCL3/MIP-1 alpha Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18083392
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18083392 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18083392 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. AB450NA

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody has been used in 4 publications

CCL3/MIP-1 alpha Polyclonal specifically detects CCL3/MIP-1 alpha in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CCL3/MIP-1 alpha
Anwendungen Western Blot, Neutralization
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 0.3-1 ug/mL
Gen-Zugriffsnummer Q5QNW0
Gen-Alias C-C motif chemokine 3, MIP1-(a), AI323804, chemokine (C-C motif) ligand 3, G0S19-1, LD78a, LD78alpha, MIP1 alpha, MIP-1 alpha, Mip1a, MIP-1alpha, MIP1-alpha, PAT 464.1, SCYA3, SIS-beta
Gensymbole CCL3
Wirtsspezies Goat
Immunogen E. coli-derived recombinant mouse CCL3/MIP-1 alpha (R&D Systems, Catalog # 450-MA) Ala24-Ala92 Accession # Q5QNW0
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6348
Testspezifität Detects mouse CCL3/MIP-1 alpha in direct ELISAs and Western blots. In Western blots, less than 5% cross-reactivity with recombinant human (rh) MIP-1 beta , rhMIP-1 alpha , and recombinant mouse MIP-1 beta is observed.
Rekonstitution Reconstitute at 1 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.