Learn More
R&D Systems™ Mouse CD36/SR-B3 DuoSet ELISA
Artikelnummer. 30020832
Change view
Click to view available options
Menge:
15 x 96-Well-Platten
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30020832 15 x 96-Well-Platten 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30020832 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. DY2519
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sufficient for at least 15 96-well plates
The Mouse CD36/SR-B3 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse CD36/SR-B3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 15 x 96-Well-Platten
Konjugat Biotin
Assay-Bereich 218.00 to 14000 pg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 12491
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.