Learn More
Invitrogen™ Mouse Chordin ELISA Kit
Beschreibung
Mouse Chordin quantitates mouse Chordin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse Chordin.
Dieses Gen kodiert ein sezerniertes Protein, das frühe embryonale Vertebratengewebe durch Bindung an ventralisierende TGF-beta-ähnliche knochenmorphogentische Proteine dorsaliert und sie in latenten Komplexen bindet. Das kodierte Protein kann auch bei der Organogenese und im Erwachsenenalter eine Rolle spielen. Für dieses Gen wurden mehrere Transkriptvarianten festgestellt, die unterschiedliche Isoformen kodieren. Es wurden alternative Spleißvarianten beschrieben, deren Sequenz in voller Länge jedoch nicht ermittelt wurden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Chd; Chordin; Chrd; UNQ217/PRO243 |
| Assay-Bereich | 49 bis 12.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 49 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | Q9Z0E2. |
| Gensymbol | CHRD |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |