missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Mouse Chordin ELISA Kit
Beschreibung
Mouse Chordin quantitates mouse Chordin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse Chordin.
This gene encodes a secreted protein that dorsalizes early vertebrate embryonic tissues by binding to ventralizing TGF-beta-like bone morphogenetic proteins and sequestering them in latent complexes. The encoded protein may also have roles in organogenesis and during adulthood. Multiple transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. Other alternative splice variants have been described but their full length sequence has not been determined.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Chd; Chordin; Chrd; UNQ217/PRO243 |
| Assay-Bereich | 49 bis 12.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 49 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Serum, Supernatant |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | Q9Z0E2. |
| Gensymbol | CHRD |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?