Learn More
Invitrogen™ Mouse Chordin ELISA Kit
Mouse Chordin quantitates mouse Chordin in serum, plasma, supernatant.
642.00 € - 2635.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | Chd; Chordin; Chrd; UNQ217/PRO243 |
---|---|
Assay-Bereich | 49 bis 12000 pg/mL |
Assay-Empfindlichkeit: | 49 pg/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17195609
|
Invitrogen™
EM17RBX5 |
5 x 96 Tests |
2635.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17184863
|
Invitrogen™
EM17RB |
96 Tests |
642.00 €
96 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Mouse Chordin quantitates mouse Chordin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse Chordin.
This gene encodes a secreted protein that dorsalizes early vertebrate embryonic tissues by binding to ventralizing TGF-beta-like bone morphogenetic proteins and sequestering them in latent complexes. The encoded protein may also have roles in organogenesis and during adulthood. Multiple transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. Other alternative splice variants have been described but their full length sequence has not been determined.Spezifikation
Chd; Chordin; Chrd; UNQ217/PRO243 | |
49 pg/mL | |
ELISA | |
Q9Z0E2. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
Nur für Forschungszwecke | |
Chordin | |
4 h 45 min |
49 bis 12000 pg/mL | |
Biotin | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CHRD | |
<10% | |
HRP | |
2°bis 8 °C | |
1 h 20 min |