Learn More
Invitrogen™ CRG-2/CXCL10 Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EMCXCL10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Mouse CRG-2/CXCL10 ELISA quantitates Ms CRG-2 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms CRG-2. Principle of the method The Mouse CRG-2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CXCL10 ( C-X-C Motif-Chemokin-Ligand10) ist ein Protein mit 10 kDa und Mitglied der CXC-Familie, die durch Bindung an CXCR3 wirkt. Die Bindung von CXCL10 an CXCR3 führt zu pleiotropen Effekten, einschließlich der Stimulation von Monozyten, natürlicher Killer- und T-Zell-Migration und Modulation der Adhäsionsmolekülexpression. CXCL10 ist ein proinflammatorisches Chemoattractant -Zytokin, das aktivierte T-Lymphozyten anzieht. CXCL10 wird in Lymphorganen auf niedrigem Niveau konstitutiv exprimiert, und die Expression wird durch IFN-gamma und in gewissem Maße durch IL12 stark induziert. Es ist ein wichtiger Biomarker für die Diagnose vieler klinischer Erkrankungen und spielt eine wichtige Rolle bei der Abwehr und Entzündung des Wirts. CXCL10 weist eine angiostatische und eine antitumorale Funkltion auf, die auch an Th1-entzündlichen Erkrankungen, Hashimoto-Thyreoiditis, Graves-Krankheit und Typ-1-Diabetes mellitus beteiligt ist.Spezifikation
Gehäuse P17515 | |
15 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
15945 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Entzündungen | |
2 bis 8 °C | |
Maus | |
4 Std 45 Min |
8.2 bis 2000 pg/ml | |
15 bis 2000 pg/ml | |
Biotin | |
Chemokin und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Maus CD30, L CD30, T CD40, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN (OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
C7; CRG-2; INP10; IP-10; IP10; Ifi10; Scyb10, gIP-10; mob-1 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
C7, CRG-2, INP10, IP-10, IP10, Ifi10, Scyb10, gIP-10, mob-1 | |
1 Std 20 Min |