Beschreibung
- Der Assay erkennt Maus CXCL2. Ein für CXCL2 spezifischer Antikörper wurde auf die Mikrotiterplatten vorbeschichtet.
- Das CXCL2-Protein in Proben wird nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper erfasst. Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer biotinylierter Antikörper hinzugefügt, der spezifisch für CXCL2 ist, um das aufgenommene CXCL2-Protein zu erkennen.
- Für die Signalentwicklung wird Streptavidin-HRP hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz.
- Eine schwefelsäurehaltige Lösung wird verwendet, um die Farbentwicklung zu stoppen. Die Farbintensität, die proportional zur Menge des gebundenen Proteins ist, kann bei 450 nm gemessen werden, wobei die Korrekturwellenlänge auf 630 nm eingestellt ist.
- Cxcl2, auch bekannt als Macrophage Inflammatory Protein 2-alpha (Mip2-alpha), ist ein Mitglied der CXC-Chemokinfamilie, das an den CXC-Chemokinrezeptor 2 (Cxcr2) bindet.
- Cxcl2 wird hauptsächlich von Makrophagen, Endothelzellen, Epithelzellen und Tumorzellen produziert.. Cxcl2 spielt eine wichtige Rolle bei verschiedenen biologischen Prozessen wie Angiogenese, Entzündung, Immunreaktion und biologischem Verhalten bei Krebs.
- Unter entzündlichen Bedingungen im ZNS können Mikroglia und Astrozyten Cxcl2 sowie andere Chemokine sezernieren, was die Chemotaxis und die Infiltration von Neutrophilen im Blutkreislauf fördert.
- Frühere Studien deuten darauf hin, dass Cxcl2 bei der Alzheimer-Krankheit, der Multiplen Sklerose und der Ischämie des Gehirns eine Rolle spielt.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_033166 |
| Assay-Bereich | 31,25 bis 500 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 20,5 pg/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 13485 |
| Nachweisverfahren | Sandwich ELISA, Doppelantikörper |
| Immunassay-Kit-Format | Beschichtetes ELISA-Kit |
| Probentyp | Plasma, Serum |
| Substrat | DAB |
| Zielspezies | Maus |
| Gen-ID (Entrez) | 20310 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 96TEST Human TIMP1 ELISA Kit
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P330-Mund ausspülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine