missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Mouse Cytochrome C ELISA Kit
Beschreibung
Zytochrom C ist ein Elektronen transportierendes Protein, das sich innerhalb des Inter-Membranraums der Mitochondrien befindet, wo es eine entscheidende Rolle in der oxidativen Phosphorylierung und der Produktion von zellulären ATP spielt. Die Freisetzung von Zytochrom C aus den Mitochondrien in das Zytosol wird durch apoptotische Reize ausgelöst. Im Zytoplasma bindet das Zytochrom C die apoptotische Protease und aktiviert den apoptotischen Initiator-Procaspase 9. Zytosolisches Zytochrom C ist an der Aktivierung von Caspase 3 und des Moleküls der ICE-Gruppe beteiligt, das ein wichtiger Effektor der Apoptose ist.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P62897 |
| Assay-Bereich | 0,39 bis 25 ng |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0.23 ng/mL |
| Konjugat | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 13063 |
| Gensymbol | Cycs |
| Interassay-VK | <10% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?