Learn More
R&D Systems™ Mouse Dopamine D3 R/DRD3 (NP_031903.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18790377
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18790377 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18790377 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC3786
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Gen Dopamine D3R/DRD3
Zugriffsnummer NP_031903.1
Gen-ID (Entrez) 1814
Gen-Alias D(3) dopamine receptor, D3DR, Dopamine D3 receptor, Dopamine D3R, dopamine receptor D3, DRD3, essential tremor 1, ETM1, FET1, MGC149204, MGC149205
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Mouse
Menge 10 μg