Learn More
ACROBiosystems Mouse EpCAM / TROP1 Protein, His Tag
314.52 € - 1935.44 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH05618.1
Molekulargewicht 28.5 kDa
Quelle Mouse EpCAM, His Tag (EPM-M5227) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 24 - Thr 266 (Accession # AAH05618.1).
Immunogen Gln 24 - Thr 266
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15886667
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
EPM-M5227-1MG
1 mg
1935.44 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15876667
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
EPM-M5227-100UG
100 μg
314.52 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
EpCAM is also known as CO171A, EGP, EGP40,GA7332, KSA, M4S, MIC18, MK1, TROP1, hEGP2, and is a pan-epithelial differentiation antigen that is expressed on almost all carcinomas as 17-1A(mAb) antigen. Its constitutional function is being elucidated. It is intricately linked with the Cadherin-Catenin pathway and hence the fundamental WNT pathway responsible for intracellular signaling and polarity. The epithelial cell adhesion molecule (Ep-CAM) is known to express in most epithelial malignancies and was reported as a tumor marker or a candidate of molecular targeting therapy. Ep-CAM cross signaling with N-cadherin involves Pi3K, resulting in the abrogation of the cadherin adhesion complexes in epithelial cells was reported. And Epithelial cell adhesion molecule (Ep-CAM) recently received increased attention as a prognostic factor in breast cancer.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 28.5 kDa. The protein migrates as 33-38 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
AAH05618.1
Mouse EpCAM, His Tag (EPM-M5227) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 24 - Thr 266 (Accession # AAH05618.1).
-20°C
EpCAM
Mouse
PBS, pH7.4
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
28.5 kDa
Gln 24 - Thr 266
EPCAM,TACSTD1,TROP1,CD326,DIAR5,EGP2,EGP314,EGP40,ESA,GA733-2,HNPCC8,HNPCC-8,KS1/4,KSA,M4S1,MIC18,MK1
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>98% as determined by SDS-PAGE