Learn More
Invitrogen™ Mouse Flt-3 Ligand (FLT3L) Recombinant Protein
Artikelnummer. 17636665
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17636665 10 μg 10 Mikrogramm
17646665 25 μg 25 Mikrogramm
17656665 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17636665 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. RP87869
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CHO cells Recombinant Protein
FLT3LG (Fms Related Tyrosine Kinase 3 Ligand) is a Protein Coding gene. Diseases associated with FLT3LG include Aplastic Anemia and Brain Cancer. Among its related pathways are Hematopoietic Stem Cell Differentiation Pathways and Lineage-specific Markers and Ras signaling pathway. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include protein homodimerization activity and cytokine activity. Dendritic cells (DCs) provide the key link between innate and adaptive immunity by recognizing pathogens and priming pathogen-specific immune responses. FLT3LG controls the development of DCs and is particularly important for plasmacytoid DCs and CD8-positive classical DCs and their CD103-positive tissue counterparts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P49772
Konzentration 200 μg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Control, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung PBS with no preservative; pH 6
Gen-ID (Entrez) 14256
Molekulargewicht 18.3 kD
Name Mouse FLT3LG (aa 27-188)
Menge 10 μg
Quelle CHO cells
Lagerungsbedingungen -20°C
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration 0.01 ng/ μg cytokine
Gen-Alias FL; Flt 3 ligand; Flt3 L; Flt3 ligand; Flt3l; Flt3lg; fms related receptor tyrosine kinase 3 ligand; fms related tyrosine kinase 3 ligand; FMS-like tyrosine kinase 3 ligand; fms-related tyrosine kinase 3 ligand; H-FLT-3-L; Ly72L; M-FLT-3-L; NEWGENE_2322792; SL cytokine
Gensymbol Flt3l
Spezifische Reaktivität Mouse
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%