Learn More
Proteintech™ Maus G-CSF ELISA-Kit
Artikelnummer. 16861616 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Zielspezies:
Maus
Packungsgröße:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zielspezies unitSize
16861616 Maus 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16861616 Lieferant Proteintech™ Lieferanten-Nr. KE1002596T
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
KE10025 ist ein Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Das Maus G-CSF ELISA-Kit dient zur Erkennung und Quantifizierung der Proteinkonzentrationen von endogenem Maus G-CSF.
  • Der Assay erkennt Maus G-CSF. Ein für Maus G-CSF spezifischer Antikörper wurde auf die Mikrotiterplatten vorbeschichtet.
  • Das G-CSF-Mausprotein in Proben wird nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper erfasst. Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer für Maus G-CSF spezifischer biotinylierter Antikörper hinzugefügt, um das aufgenommene Maus G-CSF-Protein zu erkennen.
  • Für die Signalentwicklung wird Streptavidin-HRP hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz. Eine schwefelsäurehaltige Lösung wird verwendet, um die Farbentwicklung zu stoppen. Die Farbintensität, die proportional zur Menge des gebundenen Proteins ist, kann bei 450 nm gemessen werden, wobei die Korrekturwellenlänge auf 630 nm eingestellt ist.
  • Granulozyten-Kolonie-stimulierender Faktor (G-CSF), auch CSF3 genannt, ist ein schützendes Zytokin mit entzündungshemmenden Wirkungen. G-CSF ist wichtig für die Förderung des Überlebens der Granulozytenzellen und die Proliferation und Migration von Neutrophilen und Trophoblastzellen. G-CSF wirkt durch Bindung an seinen Rezeptor G-CSFR (auch CSF3R genannt), der nach der Bindung an G-CSF den kanonischen Januskinase (Jak)/Signalgeber, Aktivator der Transkription (STAT) und Ras/Raf/MAP-Kinase-Weg aktiviert. G-CSF stimuliert die Proliferation und Freisetzung von peripheren Blut-Vorläuferzellen in den Blutkreislauf und wird daher zur Behandlung von Neutropenie nach einer Chemotherapie verwendet.
  • Darüber hinaus sind die G-CSF-Spiegel bei intensiver körperlicher Betätigung erhöht, was zu einer erhöhten Neutrophilenzahl führt, die in erster Linie auf eine verzögerte Apoptose der Neutrophilen zurückzuführen ist.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_034101
Assay-Bereich 7,8 bis 500 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 0,8 pg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 13485
Nachweisverfahren Sandwich ELISA, Doppelantikörper
Immunassay-Kit-Format Beschichtetes ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Zielspezies Maus
Gen-ID (Entrez) 12985
Wirtsspezies Maus
Immunassay-Kit-Klasse Fest
Interassay-VK < 10 %
Intraassay-VK < 10 %
Versandbedingung Blaues Eis
Lagerungsbedingungen -20 °C° bis +4 °C°
Gesamte Assay-Zeit 4,5 h
UniProt-ID P09920
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Mouse G-CSF ELISA Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine