Learn More
Invitrogen™ Mouse IgM Isotype Control, Invitrogen™
Mouse Isotype Control
Marke:  Invitrogen™ MGM00
75.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10500kg
Artikelnummer. 10323973
  • 113.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Mouse IgM Isotype Control for Flow
Mouse IgM Control antibody specifically detects Mouse IgM in Not Applicable samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
Mouse IgM
Monoclonal
Unconjugated
PBS with 0.1% sodium azide
Mouse
500 μL
Whole Antibody
1 Each
Not Applicable
Liquid
50 Tests
Flow Cytometry
0.1mg/mL
Mouse IgM Antibody, 0.5mL, 0.1mg/mL Concentration, Mouse Host, Whole Antibody Fragment, 0.2μm Filtration, Unconjugated, IgM Isotype, Used For Cell Analysis, Flow Cytometry Antibodies And Secondary Detection
AGM1; AI326478; Igh6; Igh-6; Ighm; Igh-M; Igm; immunoglobulin heavy constant mu; MU; muH; VH
purified
ASR
Primary
0.1% Sodium azide
2-8°C
IgM
Wet Ice
Sonderangebote
Analyte Specific Reagent. Analytical and performance characteristics are not established.