Learn More
ACROBiosystems Mouse GUCY2C / Guanylyl cyclase C Protein, Fc Tag
423.38 € - 3108.82 €
Spezifikation
Molekulargewicht 73.5 kDa
Quelle Mouse GUCY2C, Fc Tag (GUC-M5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 20 - Met 433 (Accession # Q3UWA6-1).
Immunogen Val 20 - Met 433
Lagerungsbedingungen -20°C
Gen-Alias GUCY2C,GUC2C,STAR,STA receptor,hSTAR,GC-C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17196351
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
GUC-M5254-100UG
100 μg
423.38 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17106361
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
GUC-M5254-1MG
1 mg
3108.82 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
GUCY2C (Guanylyl Cyclase C), also known as heat-stable enterotoxin receptor, is a type I transmembrane protein of the guanylate cyclase (gc) family that signal by producing cGMP. Guanylate cyclase C (GUCY2C) and its hormones guanylin and uroguanylin have recently emerged as one paracrine axis defending intestinal mucosal integrity against mutational, chemical, and inflammatory injury. GUCY2C murine CAR-T cells recognized and killed human colorectal cancer cells endogenously expressing GUCY2C. Thus, we have identified a human GUCY2C-specific CAR-T cell therapy approach that may be developed for the treatment of GUCY2C-expressing metastatic colorectal cancer.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 73.5 kDa. The protein migrates as 90-100 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
73.5 kDa
Val 20 - Met 433
GUCY2C,GUC2C,STAR,STA receptor,hSTAR,GC-C
Unconjugated
Fc Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE
Mouse GUCY2C, Fc Tag (GUC-M5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 20 - Met 433 (Accession # Q3UWA6-1).
-20°C
GUCY2C
Mouse
PBS, pH7.4
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens