missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Mouse H60 ELISA Kit
Beschreibung
Mouse H60 quantitates mouse H60 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse H60.
Enables natural killer cell lectin-like receptor binding activity. Acts upstream of or within several processes, including positive regulation of immune response; positive regulation of interferon-gamma production; and positive regulation of leukocyte activation.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | H60; H60a; Histokompatibilität 60; Histokompatibilität 60 A |
| Assay-Bereich | 82 bis 20 ng/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 82 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Serum, Supernatant |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 15101 |
| Gensymbol | H60a. |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?