Learn More
Invitrogen™ IgA Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EMIGA
636.50 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21957" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Mouse Immunoglobulin A (Ms IgA) ELISA quantitates Ms IgA in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms IgA. Principle of the method The Mouse IgA solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
IgA, das hauptsächlich als Dimer durch die Verbindung der J-Kette vorkommt, findet sich in Schleimsekreten, jedoch nicht im Plasma.Spezifikation
Keine Angabe | |
1,5 ng/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Immunologie | |
2 bis 8 °C | |
Maus | |
4 Std 45 Min |
2.05 bis 500 ng/ml | |
1.5 bis 500 ng/ml | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt murines IgA. Andere Arten wurden nicht bestimmt. | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 2 μl; Serum, 2 μl; Überstand, 100 μl | |
Keine Angabe | |
1 Std 20 Min |