Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Mouse IgA ELISA Ready-SET-Go!™ Kit
Speziell für die genaue und präzise Messung von Maus-IgA entwickelt.
242.00 € - 782.00 €
Spezifikation
Assay-Bereich 0.39 bis 25 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,39 ng/mL
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12746867
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
88-50450-22
2 x 96 Tests
242.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15590897
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
88-50450-86
10 x 96 Tests
542.00 €
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15570897
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
88-50450-76
20 x 96 Tests
782.00 €
20 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Das unbeschichtete ELISA-Kit für Maus-IgA enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare und Reagenzien für die Durchführung von quantitativen eEnzyme-Linked Immunosorbent Assays (ELISAs) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Proteinkonzentration von Maus-IgA.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Mouse IgA Ready-SET-Go! -ELISA-Set enthält die erforderlichen Reagenzien, Standards, Puffer und Verdünnungsmittel für quantitative enzymgebundene Immunosorbentien-Assays (ELISA)
Spezifikation
Spezifikation
0.39 bis 25 ng/ml
HRP
Plasma, Serum, Überstand
ELISA
Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitriert; HRP-konjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, 10x TAE-Puffer: Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers, 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel: Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms, Substrat: 1x TMB-Lösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte Corning Costar9018 (im Lieferumfang der Produktnummern Nummern mit den Endungen -22, -76 und -86)
RUO
2 bis 8 °C
Maus
24 Std 30 Min
0,39 ng/mL
ELISA-Kit
Maus
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
HRP
Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl; Überstand, 10 μl
Immunglobulin A
1 Std 45 Min
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke