Learn More
Invitrogen™ IGF-2 Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke:  Invitrogen™ EMIGF2
417.35 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15445283
  • 626.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The Mouse Insulin-like Growth Factor 2 (Ms IGF-2) ELISA quantitates Ms IGF-2 in mouse cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms IGF-2. Principle of the method The Mouse IGF-2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Die Insulin-Genfamilie, bestehend aus Insulin, Relaxin und insulinähnlichen Wachstumsfaktoren I und II (IGF-I und IGF-II), stellt eine Gruppe strukturell verwandter Polypeptide dar, deren biologische Funktionen unterschiedlich sind. Die IGFs, oder Somatomedine, bilden eine Klasse von Polypeptiden, die eine Schlüsselrolle beim Wachstum von jugendlichen Säugetieren spielen. IGF-I und -II sind entscheidende Regulatoren für die Zellproliferation und -differenzierung. Die meisten wachstumsfördernden Eigenschaften beider Liganden werden durch den IGF-I-Rezeptor (IGF-IR) vermittelt. IGF-I und -II, die als Somatomedin C und Somatomedin A bezeichnet werden, sind einkettige Polypeptide, die eine Aminosäure-Sequenzhomologie von etwa 47 % gegenüber Insulin aufweisen. Die IGF-I-Expression wird durch Wachstumshormone reguliert und fördert postnatales Wachstum, während IGF-II durch plazentales Laktogen während der pränatalen Entwicklung induziert wird. IGF-II ist ein fötaler Wachstumsfaktor, der durch plazentales Laktogen beeinflusst und durch plazentale Trophoblasten reichlich exprimiert wird. Die Genvarianten des IGF-II- und IGF-Bindungsproteins 1 (IGFBP1) sind mit überfütterungsbedingten Stoffwechseländerungen assoziiert. Das humane IGF-II-Gen liegt auf Chromosom 11p15.5 und codiert ein Protein mit 180 Aminosäuren, das ein Vorläufer von IGF-II ist.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P09535
1500 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Überstand
96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
16002
< 12 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
96 Test-Kit
Entwicklung
2 bis 8 °C
Maus
4 Std 45 Min
2.3 bis 150 ng/ml
1500 bis 150 ng/ml
Biotin
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Das in diesem Kit bereitgestellte Antikörperpaar erkennt murines IGF-II (für Zellkultur).
Maus
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Al033362, Igf-2, Igf-II, M6pr, Mpr, Peg2
< 10 %
HRP
RUO
Überstände (100 μl)
AL033362, Igf-2, Igf-II, M6pr, Mpr, Peg2
1 Std 20 Min