Learn More
Invitrogen™ IGFBP-2 Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EMIGFBP2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Mouse IGF Binding Protein 2 (Ms IGFBP-2) ELISA quantitates Ms IGFBP-2 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms IGFBP-2. Principle of the method The Mouse IGFBP-2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
IGFBP2 (insulinähnliches Wachstumsfaktorbindungsprotein2) ist ein Mitglied der ISGBP-Familie, die verschiedene IGFs binden. IGFBP2 wird in einem breiten Spektrum von Krebserkrankungen überexprimiert, einschließlich Gliom, Prostatakrebs, Synovialsarkom, Neuroblastom, Darmkrebs, Nebennierenkrebs, Lungenkrebs, Wilms-Tumor und Hepatoblastom. Die Überexpression von IGFBP2 korreliert auch mit der Aggressivität einiger Tumoren. IGFBP2 aktiviert die Expression der Matrixmetalloprotease2, die zur Zellinvasivität beiträgt.Spezifikation
Gehäuse P47877 | |
600 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
16008 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Entwicklung | |
2 bis 8 °C | |
Maus | |
4 Std 45 Min |
0.823 bis 600 ng/ml | |
0.6 bis 600 ng/ml | |
Biotin | |
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin , Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, GM-CFS, IFN- gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN(OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, PSelektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
AI255832, IBP-2, IGFBP-2, miGFBP-2 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
AI255832, IBP-2, Igfbp-2, mIGFBP-2 | |
1 Std 20 Min |