Learn More
Mouse IgG1 Isotype Control (MOPC-21), FITC, Invitrogen™
Mouse Isotype Control
Marke:  Invitrogen MA110413
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12382413
  • 338.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-10413 can be used as a negative control to measure the non-specific binding of Mouse IgG1 in human and rat tissues.
Mouse IgG1 Control antibody specifically detects Mouse IgG1 in Not Applicable samples. It is validated for Control, Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
Mouse IgG1
MOPC-21
FITC
IgG1; Igh-4; Ighg1; Immunoglobulin G; Immunoglobulin G1; immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker); ImmunoglobulinG; ImmunoglobulinG1; VH7183
not available
100 μg
Isotype Control (Primary)
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
IgG1 κ
Control, Flow Cytometry
1 mg/mL
PBS with 15mM sodium azide; pH 7.4
Mouse
Size-exclusion chromatography
RUO
Not Applicable