Learn More
Mouse IgG1 Isotype Control (PPV-06), Invitrogen™
Mouse Isotype Control
Marke:  Invitrogen MA110405
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.24740kg
Artikelnummer. 12332413
  • 228.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-10405 can be used as a negative control to measure the non-specific binding of Mouse IgG1 in human, porcine, mouse and rat tissues.
Mouse IgG1 Control antibody specifically detects Mouse IgG1 in Not Applicable samples. It is validated for Control, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
Mouse IgG1
PPV-06
Unconjugated
IgG1; Igh-4; Ighg1; Immunoglobulin G; Immunoglobulin G1; immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker); ImmunoglobulinG; ImmunoglobulinG1; VH7183
Plum pox virus
100 μg
Isotype Control (Primary)
4° C, do not freeze
IgG1
Control, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
1 mg/mL
PBS with 15mM sodium azide; pH 7.4
Mouse
Protein A
RUO
Not Applicable