missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse IgG1 Rat anti-Mouse, Super Bright 600, eBioscience™, Invitrogen™

Rat Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen 63-4015-80

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16331484

  • 137.00 € / 25 Mikrogramm

Voraussichtliches Versanddatum: 12-11-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Rat Monoclonal Antibody

Mouse IgG1 Monoclonal antibody specifically detects Mouse IgG1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation

Spezifikation

Mouse IgG1
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Rat
Affinity chromatography
RUO
Secondary Antibody
Monoclonal
Flow Cytometry
M1-14D12
Super Bright 600
Liquid
IgG
25 μg
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Secondary
Mouse
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate