Learn More
Mouse IgG2a Isotype Control (PPV-04), Invitrogen™
Mouse Isotype Control
Marke:  Invitrogen MA110419
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12332423
  • 233.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-10419 can be used as a negative control to measure the non-specific binding of Mouse IgG2a in human, porcine, mouse and rat tissues.
Mouse IgG2a Control antibody specifically detects Mouse IgG2a in Not Applicable samples. It is validated for Control, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
Mouse IgG2a
PPV-04
Unconjugated
IgG2; Immunoglobulin G; Immunoglobulin G2; ImmunoglobulinG; ImmunoglobulinG2
Plum pox virus
100 μg
Isotype Control (Primary)
4° C, do not freeze
IgG2a
Control, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
1 mg/mL
PBS with 15mM sodium azide; pH 7.4
Mouse
Protein A
RUO
Not Applicable