Learn More
Mouse IgG3 Isotype Control (PPV-07), Invitrogen™
Mouse Isotype Control
Marke:  Invitrogen MA110433
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12342433
  • 229.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody will not cross-react with human, porcine, mouse or rat.
Mouse IgG3 Control antibody specifically detects Mouse IgG3 in Not Applicable samples. It is validated for Control, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
Mouse IgG3
PPV-07
Unconjugated
IgG3; Ighg3; Immunoglobulin G; Immunoglobulin G3; Immunoglobulin heavy constant gamma 3; ImmunoglobulinG; ImmunoglobulinG3
Plum pox virus
100 μg
Isotype Control (Primary)
4° C, do not freeze
IgG3
Control, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
1 mg/mL
HEPES buffered saline with 15mM sodium azide; pH 7.0
Mouse
Protein A
RUO
Not Applicable