Learn More
Mouse IgM Isotype Control (PFR-03), Invitrogen™
Mouse Isotype Control
Marke:  Invitrogen MA110438
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12392433
  • 229.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-10438 can be used as a negative control to measure the non-specific binding of Mouse IgM in human, porcine, mouse and rat tissues.
Mouse IgM Control antibody specifically detects Mouse IgM in Not Applicable samples. It is validated for Control, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
Mouse IgM
PFR-03
Unconjugated
AGM1; AI326478; Igh6; Igh-6; Ighm; Igh-M; Igm; immunoglobulin heavy constant mu; MU; muH; VH
Phytophthora sp.
100 μg
Isotype Control (Primary)
4° C, do not freeze
IgM
Control, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
1 mg/mL
TBS with 15mM sodium azide; pH 8.0
Mouse
sequential chromatography
RUO
Not Applicable