Learn More
Invitrogen™ IL-1RA Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EMIL1RN
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Mouse Interleukin-1 RA (Ms IL-1RA/IL-1RN) ELISA quantitates Ms IL-1RA in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms IL-1RA. Principle of the method The Mouse IL-1RA solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Interleukin1-Rezeptor-Antagonist (ILRA) ist ein Protein, das mit der IL-1-Familie in Verbindung steht, und zwar aufgrund seiner Ähnlichkeiten in der Aminosäuresequenz sowohl mit IL-1beta als auch mit IL-1alpha, Ähnlichkeiten in der Genstruktur und kollektiver Genlokalisierung. Das menschliche Gen enthält vier Exone und bildet Chromosom 2q13-14 ab. IL-1RA bindet an den IL-1-Rezeptor und blockiert die IL-1-Aktion durch eine konkurrierende Hemmung. Im Gegensatz zu IL-1 löst die Bindung von IL-1RA keine Signalereignisse aus. Die Sekretion von IL-1RA wird durch eine klassische Signalsequenz vermittelt, während weder IL-1alpha noch IL-1beta eine solche Sequenz besitzen. Der Mangel an Homologie zwischen IL-1RA und IL-1alpha oder IL-1beta in der Nähe des N-Endterminus kann eine Erklärung für die biosynthetischen und funktionalen Unterschiede zwischen IL-1RA und den beiden IL-1-Proteinen liefern. Die Produktion von IL-1RA wird durch viele Substanzen, einschließlich adhärenter IgG, Zytokine und bakterieller oder viraler Komponenten, stimuliert. IL-1RA ist ein wichtiges natürliches entzündungshemmendes Protein, das bei fehlender oder nur unzureichender Verfügbarkeit eine Schlüsselrolle bei verschiedenen pathologischen Erkrankungen wie rheumatoide Arthritis, Colitis, Osteomyelitis, Periostitis und Pustulose spielt.Spezifikation
Gehäuse P25085 | |
2 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
16181 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Entzündungen | |
2 bis 8 °C | |
Maus | |
4 Std 45 Min |
2.74 bis 2000 pg/ml | |
2 bis 2000 pg/ml | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN (OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
F630041P17Rik/1ra, IL-1ra | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 20 μl; Serum, 20 μl; Überstand, 50 μl | |
RP23-218B17.2, F630041P17Rik, IL-1ra | |
1 Std 20 Min |