Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Mouse IL-10 ELISA Ready-SET-Go!™ Kit, 2. Generation
Speziell entwickelt für die genaue und präzise Messung des Gehalts an Maus-IL-10-Protein in Proben u.a. aus Serum und Zellkulturüberständen. Dieses Kit der 2. Generation hat den Hintergrund verringert und die Leistung bei Serumproben verbessert.
242.00 € - 782.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P18893
Assay-Bereich 32 bis 4,000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 32 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Enthält Natriumazid
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15501047
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
88-7105-86
10 x 96 Tests
544.00 €
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15571037
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
88-7105-22
2 x 96 Tests
242.00 €
2 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15581037
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
88-7105-76
20 x 96 Tests
782.00 €
20 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Das unbeschichtete ELISA-Kit für Maus-Interleukin-10 (IL-10) enthält aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentrationen des Maus-Proteins IL-10.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Das Mouse IL-10 Ready-SET-Go! Das ELISA-Set (2. Generation) enthält die erforderlichen Reagenzien, Standards, Puffer und Verdünnungsmittel für Enzyme-Linked Immunosorbent Assays (ELISA)
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P18893
32 pg/mL
ELISA-Kit
Maus
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
IL-23, p19
HRP
Plasma, 100 μl; Überstand, 100 μl
Interleukin 10, CSIF, Zytokinsynthese-inhibierender Faktor
1 Std 45 Min
32 bis 4,000 pg/ml
Biotin
Serum, Überstand
ELISA
16153
Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, Beschichtungspuffer 10x PBS ELISA-Beschichtungspuffer., Assay-Verdünnungsmittel: 5x konzentriert, Nachweisenzym: Vortitrierte Avidin-HRP, Substratlösung: Tetramethylbenzidin (TMB)-Substratlösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte Corning Costar9018 (im Lieferumfang der Produktnummern mit den Endungen -22, -44, -76 und -86 enthalten)
RUO
2 bis 8 °C
Maus
24 Std 30 Min
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke