Learn More
Invitrogen™ IL-12 p40/70 (IL-12B) Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EMIL12B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Mouse InIerleukin-12 p40/70 (IL-12B) ) ELISA quantitates Ms IL-12b in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms IL-12b. Principle of the method The Mouse IL-12b solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Interleukin-12 (IL-12) ist ein heterodimerisches 70 kD(p70)-Zytokin, das aus zwei kovalent verbundenen, glykosylierten Ketten mit 40 (p40) und 35 kD (p35) besteht. Nach der Proteinsynthese werden ein aktives Heterodimer (p70) und ein Homodimer von p40 gebildet. IL-12 wird hauptsächlich von Monozyten, Makrophagen und dendritischen Zellen als Reaktion auf bakterielle Produkte wie Lipopolysaccharide (LPS), auf intrazelluläre Pathogene oder bei Interaktion mit aktivierten T-Zellen produziert. IL-12 wurde ursprünglich aufgrund seiner Fähigkeit entdeckt, die Interferon-gamma (IFN-γ)-Produktion, -Zellproliferation und -Zytotoxizität zu induzieren, die durch natürliche Killerzellen und T-Zellen vermittelt wird. Es ist inzwischen festgestellt worden, dass IL-12 auch eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Th1-Reaktionen spielt, was zur IFN-γ- und IL-2-Produktion führt. Diese Zytokine können wiederum T-Zellreaktionen und Makrophagen-Aktivierung fördern.Spezifikation
P/P | |
5 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
16159, 16160 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Zellzyklus und Proliferation | |
2 bis 8 °C | |
Maus | |
4 Std 45 Min |
2.74 bis 2000 pg/ml | |
5 bis 2000 pg/ml | |
Biotin | |
Zytokine und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN (OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Il-12p35, Il-12a, Ll12a, p35, Il-12b, Il-12p40, Il12p40, p40 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl; Überstand, 100 μl | |
RP23-388G23.1, Il-12b, Il-12p40, Il12p40, p40 | |
1 Std 20 Min |