Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Mouse IL-12 p70 ELISA Ready-SET-Go!™ Kit
Misst spezifisch die bioaktive, heterodimerische Form von IL-12, p70, ohne Interferenz durch p40-Monomer oder das zugehörige Protein IL-23 (p19/p40). Entwickelt für die genaue und präzise Messung von Maus-IL-12p70-Protein in Proben u.a. aus Serum und Zellkulturüberständen.
221.00 € - 782.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | P43431, P43432 |
---|---|
Assay-Bereich | 15 bis 2,000 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 15 pg/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Benachrichtigungen:
Enthält Azid
Beinhaltet: Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper
Nachweisantikörper. Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper
Standard. Rekombinantes Zytokin zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben
ELISA/ELISPOT Beschichtungspufferpulver. Dieses Ready-Set-Go! ELISA-Set kann ELISA/ELISPOT-Beschichtungspufferpulver (Rekonstituierbar bis 1 l mit dH20 und Filter mit 0.22 uM) oder 10x PBS ELISA-Beschichtungspuffer (Verdünnbar mit 1 Teil 10x-Puffer in 9 Teilen dH20) enthalten.
Assay-Verdünner. 5x konzentriert
Nachweisenzym Vortitrierte Avidin-HRP
Substratlösung. Tetramethylbenzidin (TMB)-Substratlösung
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15551057
|
Invitrogen™
88-7121-22 |
2 x 96 Tests |
221.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15561057
|
Invitrogen™
88-7121-76 |
20 x 96 Tests |
782.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15581057
|
Invitrogen™
88-7121-86 |
10 x 96 Tests |
544.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Das unbeschichtete ELISA-Kit für Maus-Interleukin-12 p70 (IL-12 p70) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentration des Maus-Proteins IL-12 p70.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Das Maus-IL-12 p70 ELISA Ready-SET-Go! Reagenzien-Set (mit oder ohne Mikrotiterplatten mit hoher Bindungsaffinität) enthält die erforderlichen Reagenzien, Puffer und Verdünnungsmittel für quantitative ELISAs (Enzym-linked Immunosorbent Assays)Spezifikation
P43431, P43432 | |
15 pg/mL | |
ELISA-Kit | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Il-12p35, Il-12a, Ll12a, p35, Il-12b, Il-12p40, Il12p40, p40 | |
HRP | |
Plasma, 100 μl; Überstand, 100 μl | |
Interleukin-12, IL12, IL23 | |
1 h45 min |
15 bis 2,000 pg/ml | |
Biotin | |
Serum, Überstand | |
ELISA | |
16159, 16160 | |
Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Zytokin zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, ELISA/ELISPOT Beschichtungspufferpulver. Dieses unbeschichtete ELISA-Kit mit Platten kann ELISA/ELISPOT-Beschichtungspufferpulver (Rekonstituierbar bis 1 l mit dH20 und Filter mit 0.22 μM) oder 10x PBS ELISA-Beschichtungspuffer (Verdünnbar mit 1 Teil 10x-Puffer in 9 Teilen dH20) enthalten., Assay-Verdünnungsmittel: 5x konzentriert, Nachweisenzym: Vortitrierte Avidin-HRP, Substratlösung: Tetramethylbenzidin (TMB)-Substratlösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte Corning Costar 9018 (im Lieferumfang der Produktnummern, die mit den Endungen -22; -44; -76; -86 enden) | |
RUO | |
2°bis 8 °C | |
Maus | |
24 h30 min |
Nur für Forschungszwecke