Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Platin-ELISA-Kit für Maus-IL-12p70
Für den quantitativen Nachweis von IL-12p70 (Maus).
634.00 € - 3385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | P/P |
---|---|
Assay-Bereich | 15.6 bis 1,000 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 10,0 pg/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Beinhaltet: Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalen Antikörpern gegen Maus-IL12p70
Biotin-konjugierter monoklonaler Anti-Maus-IL-12p70-Antikörper
Streptavidin-HRP
Maus-IL-12p70-Standard gefriergetrocknet, 2 ng/ml nach Rekonstitution
Proben-Verdünnungsmedium
Assay-Pufferkonzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
Waschpuffer Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
Substratlösung (Tetramethyl-Benzidin)
Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Klebefolien
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15511967
|
Invitrogen™
BMS6004 |
96 Tests |
634.00 €
96 Tests |
Verfügbar ab: 26-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15521967
|
Invitrogen™
BMS6004TEN |
10 x 96 Tests |
3385.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Der ELISA für Maus-Interleukin-12 p70 (Maus-IL-12 p70) quantifiziert Maus-IL-12 p70 in Mausserum oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Maus-IL-12 p70.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für Maus-IL-12 p70 misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.Spezifikation
P/P | |
10,0 pg/mL | |
ELISA-Kit | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Il-12p35, Il-12a, Ll12a, p35, Il-12b, Il-12p40, Il12p40, p40 | |
8.3 % | |
HRP | |
Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
Interleukin-12 Untereinheit p70, CLMF, NKSF | |
1 Std 20 Min |
15.6 bis 1,000 pg/ml | |
Biotin | |
Serum, Überstand | |
ELISA | |
16159, 16160 | |
11 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Proben-Verdünnungsmedium, Assaypufferkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Maus | |
3 Std 10 Min |
Nur für Forschungszwecke