Learn More
Invitrogen™ Platin-ELISA-Kit für Maus-IL-12
Für den quantitativen Nachweis von Maus-IL-12.
634.00 € - 3385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | P43431, P43432 |
---|---|
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Probentyp | Serum, Überstand |
Zielspezies | Maus |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15542047
|
Invitrogen™
BMS616TEN |
10 x 96 Tests |
3385.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15532047
|
Invitrogen™
BMS616 |
96 Tests |
634.00 €
96 Tests |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The Mouse Interleukin-12 (Ms IL-12) ELISA quantitates Ms IL-12 in mouse serum or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms IL-12. Principle of the method The Mouse IL-12 solid-phase sandwich ELI
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleistenSpezifikation
P43431, P43432 | |
ELISA-Kit | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
5% | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Maus | |
3 Std 10 Min |
Biotin | |
Serum, Überstand | |
ELISA | |
10% | |
HRP | |
Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
CMLF, NKSF, Interleukin 12 | |
1 Std 20 Min |
Nur für Forschungszwecke